주요 문서
RR1022
90102526, rat unknown/unspecified, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
RR1022, 90102526
생물학적 소스
rat unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 90102526-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102526-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 42
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Amsterdam Schmidt-Ruppin sarcoma
세포주 설명
Derived from a Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin strain) induced tumour in an inbred Amsterdam rat. The cells are highly tumorigenic in new-born rats and also chickens. There is some evidence that the cell line is latently infected with the virus.
애플리케이션
Tumourigenicity and virus studies: Rous sarcoma virus
배양 배지
Medium 199 (HBSS) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)