주요 문서
BGM Cell Line
90092601, African green monkey kidney, Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
BGM Cell Line, 90092601, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
생물학적 소스
African green monkey kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Monkey African green kidney
세포주 설명
Used for the isolation of water borne viruses e.g. polio 1, 2, 3, Echo 3, 6, 7, 9, 12, 27, Coxsackie A9 + B1, 2, 3 and Reo 1.
애플리케이션
Virus studies: polio, Echo, Coxsackie and Reo viruses
배양 배지
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:20, i.e., seeding at 5x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)