주요 문서
RLC 27
90071811, rat liver, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
RLC 27, 90071811
생물학적 소스
rat liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat liver
세포주 설명
Derived from the liver of a 13 day old male rat. Mycoplasma eliminated by the original depositor with MC-210. RLC 27 is tumorigenic in nude mice.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serium (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.