주요 문서
Neopu
90070561, insect embryo, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
Neopu, 90070561
생물학적 소스
insect embryo
성장 모드
Semi-adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Drosophila embryo
세포주 설명
Supports the growth of rhabdovirus and picornavirus. Developed from the embryonic cells of Drosophila melanogaster.
애플리케이션
Virus studies: rhabdovirus, picornavirus
배양 배지
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)