주요 문서
Meta 15
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
mouse lung
포장
tube of 5 μg 90062270-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062270-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse TS/A lung metastases
세포주 설명
Derived from fifteen repeated subcutaneous passages of mouse lung metastases, the parent line being TS/A.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)