주요 문서
LA-4
90040512, mouse lung, Epithelial-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
LA-4, 90040512
생물학적 소스
mouse lung
성장 모드
Adherent
핵형
Unstable, range 38-256 chromosomes
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse A/He lung adenoma
세포주 설명
Isolated from a urethan-induced lung adenoma of a 28 week old A/He strain mouse. The cells incorporate high levels of 14C-choline into lecithin. C-type particles have been observed in some cultures.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)