주요 문서
Clone 81
90031403, feline kidney, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
Clone 81, 90031403
생물학적 소스
feline kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Cat kidney fibroblast, MSV transformed
세포주 설명
Susceptible to Feline leukaemia virus. There is the possibility of low level secretion of Feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
Virus and cloning studies: FeLV, Feline endogenous retrovirus
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.