주요 문서
FEA4 + PFSC/C1
90031402, feline embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
feline embryo
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Fibroblast
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
FEA4 + PFSC/C1, 90031402
생물학적 소스
feline embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Cat Domestic embryo fibroblast
세포주 설명
This cell line is infected with molecularly cloned FeLV (subgroup C). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
Virus studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)