Key Documents
FER
90031401, feline embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
FER, 90031401
생물학적 소스
feline embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Cat Domestic embryo fibroblast
세포주 설명
The cell line produces feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
Virus studies: feline endogenous retrovirus (RD 114)
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.