주요 문서
MOLT-3
90021901, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
MOLT-3, 90021901
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 90021901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021901-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Modal no. 97; hypertetraploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human acute T lymphoblastic leukaemia
세포주 설명
Derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia whilst in relapse. A stable T-cell leukaemia line. The cells should be handled under laboratory containment level 2 conditions.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. A maximum cell density of 1-2x1,000,000/ml is achieved.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)