생물학적 소스
rat liver
포장
tube of 5 μg 90021504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021504-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Hepatocyte
제품
Alpha-foetoprotein
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Buffalo hepatoma
세포주 설명
Derived from the Morris hepatoma 7777 (obtained from a male Buffalo strain rat). The original tumour was induced with N-2 fluorenylphthalamic acid. Particularly interesting for oncogeny studies since the cells produce α-fetoprotein (AFP).
애플리케이션
Tumourigenicity and oncogeny studies
배양 배지
Swimm′s S-77 + 4mM Glutamine + 20% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. NB: Cells are shed from the monolayer before confluency is achieved.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.