주요 문서
CCF-STTG1
90021502, human brain, Astrocytoma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CCF-STTG1, 90021502
생물학적 소스
human brain
포장
tube of 5 μg 90021502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021502-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Astrocytoma
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian astrocytoma
세포주 설명
Established from a Grade IV astrocytoma from a 68-year old Caucasian female. Cells exhibit strong perinuclear acid and phosphatase activity, glial fibrillary acidic protein present in 70-80% cells. HLA-DR present on approximately 20-30% cells after 48 hours culture.
애플리케이션
HLA profiles
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)