주요 문서
TB1 Lu (NBL-12)
90020805, bat lung, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
TB1 Lu (NBL-12), 90020805
생물학적 소스
bat lung
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 48
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Bat lung
세포주 설명
Derived from the lung of an adult female bat. Rabies virus produces CPE in this cell line. The cells have been demonstrated to propagate for 20 more passages beyond passage 69.
애플리케이션
Virus studies: rabies virus
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.