주요 문서
1BR.3.N
90020508, human skin, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human skin
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Fibroblast
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
1BR.3.N, 90020508
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human skin fibroblast, transformed
세포주 설명
Derived from a normal fibroblast (1BR3 Sigma Catalogue number. 90011801) transformed with the plasmid pSV2neo. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
애플리케이션
DNA repair and cell growth studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,13
D13S317: 9,12
D16S539: 12,14
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 14,15
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)