주요 문서
HF2x653
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Human x Mouse Hybridoma hybrid
포장
tube of 5 μg 90012609-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90012609-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human (WI-L2-729-FF2) x mouse (P3X63/Ag8.653) heterohybridoma
세포주 설명
Generated by electro-acoustic fusion of 2 lines. Parent: WI-L2-729-HF2. Murine myeloma: P3X63/Ag8.653. Non-immunoglobulin secreting, HAT-sensitive, resistant to ouabain at greater than 100uM, will fuse with normal human lymphocytes and lymphoblastoids.
애플리케이션
Fusion partner
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)