Key Documents
175BR
90011863, human skin, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
175BR, 90011863
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human skin fibroblast
세포주 설명
Established from an adult male with primary carcinoma. The donor was the brother of the donor of 174BR (Sigma Catalogue number. 90011895).
애플리케이션
DNA repair studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.