주요 문서
1BR3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 90011801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011801-1VL
성장 모드
Attached
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human skin fibroblast
세포주 설명
Derived from a skin biopsy of a normal adult male. The cells have been used in cell survival and mutation studies. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
애플리케이션
Cell mutation studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)