주요 문서
CCRF-SB
89090405, human blood, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CCRF-SB, 89090405
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian acute lymphoblastic leukaemia
세포주 설명
A B lymphoblastoid line obtained from the peripheral blood of an 11 year old boy with acute lymphoblastic leukaemia. Appear free of virus particles by electron microscopy. Do not synthesise immunoglobulins. Grown in continuous spinner culture for 6 months. HLA profile: A1, A2, B12, B17, Cw2.
애플리케이션
HLA profile studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3x10,000 to 1x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cultures can tolerate high densities i.e. 1-2x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)