생물학적 소스
rabbit eye
포장
tube of 5 μg 89090404-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89090404-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 44
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rabbit Cornea
세포주 설명
Derived from the cornea of a normal rabbit. The line is suitable for primary isolation of rubella virus in addition to propagation and assay. The cells are not susceptible to poliovirus 2, coxsackie A9 and B5.
애플리케이션
Virus studies: Rubella virus
배양 배지
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin 0.02% EDTA; 5% CO2, 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.