생물학적 소스
human stomach
설명
Human Caucasian gastric adenocarcinoma
포장
tube of 5 μg 89090402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89090402-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Hyperdiploid
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian gastric adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from an adenocarcinoma of the stomach of a 54 year-old Caucasian female with no prior anti-cancer treatment. AGS cells are persistently infected with parainfluenza virus type 5 (PIV5).
애플리케이션
AGS human cell line has been used:
- to study the role of obestatin/G protein-coupled receptor 39 (GPR39) in gastric cancer progression
- to determine expression levels of colon cancer associated transcript -1 (CCAT1)
- to study the adhesion of Lactobacillus sps. to the gastric mucosa
Anti-tumour testing
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,7
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,7
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
배양 배지
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.05% EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.