주요 문서
HFL1
89071902, human lung (fetal), Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HFL1, 89071902
생물학적 소스
human lung (fetal)
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46, diploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human foetal lung fibroblast
세포주 설명
Derived from a 16-18 week old human foetus. Finite lifespan; capable of at least 57 population doublings.
애플리케이션
Virus studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,9
vWA: 17
배양 배지
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.