주요 문서
DDT1-MF2
89051703, hamster testis, Myoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
DDT1-MF2, 89051703
생물학적 소스
hamster testis
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Myoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Syrian Hamster leiomyosarcoma (Mesocricetus Auratus)
세포주 설명
A smooth muscle cell line derived from a leiomyosarcoma of the ductus deferens of a Syrian hamster. Growth is stimulated by androgens and inhibited by glucocorticoids.
애플리케이션
Tumourigenicity and hormone studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Dilute cultures 1:20 dislodging cells by mechanical agitation (0.25% trypsin may be used if necessary); 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)