생물학적 소스
rat skin
포장
tube of 5 μg 89042702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89042702-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
52 chromosomes
형태학
Epithelial
제품
Albumin, transferrin, prothrombin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat skin Hepatocellular carcinoma
세포주 설명
From H-35 Reuber hepatoma induced by chemical carcinogenesis in an AxC rat . Tyrosine aminotransferase positive. Synthesises several serum proteins including albumin, transferrin and prothrombin. (Same as H4-11-E-C3 (Sigma Catalogue number. 85061112)).
애플리케이션
Gene expression analysis.
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent [60%-70%] cultures 1:100 i.e. seeding at 2x100 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 15x1000,000 cells/10cm2 dish.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.