생물학적 소스
mouse testis
포장
tube of 5 μg 89031605-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89031605-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 40, hyperdiploid
형태학
Epithelial
제품
Steroids
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c Leydig cell testicular tumour
세포주 설명
Derived from a Leydig cell testicular tumour of a BALB/c mouse. The cells secrete steroids; this increases at saturation density. Secretion should be retained for over 50 passages. Exposure to 0.00001M cAMP stimulates secretion 4-5 fold. The major products are progesterone and its derivative 20 α-hydroxy-4-pregnen-3-one. It does not respond to interstitial cell stimulating hormone (ICSH) but is stimulated by cyclic adenosine monophosphate (AMP).
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 15% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.