생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 88121201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88121201-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Hypodiploid
형태학
Lymphoblast
제품
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human plasma cell leukaemia
세포주 설명
Derived from a 33 year old female with plasma cell leukaemia. The cells synthesise IgG1 (kappa-light chain) and are EBNA positive.Although the cells are reported to originate from a patient with a plasma cell leukaemia , it has now been shown that this is in fact an EBV transformed B lymphoblastoid cell line .
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 6,10
D13S317: 11,13
D16S539: 9,13
D5S818: 10,13
D7S820: 7,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 6,10
D13S317: 11,13
D16S539: 9,13
D5S818: 10,13
D7S820: 7,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 1-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.