주요 문서
ZR-75-30
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113004, human breast, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human breast
포장
tube of 5 μg 88113004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88113004-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human breast carcinoma
세포주 설명
Derived from ascitic fluid of a 47 year old woman with infiltrating ductal carcinoma. Ethnicity: Black.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 10,11
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 10,11
vWA: 18,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Cells produce a significant amount of cellular debris appearing as black particles. This cell line grows relatively slowly and requires passaging approximately every 5 days.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)