생물학적 소스
mouse testis
포장
tube of 5 μg 88111401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88111401-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Transferrin, H-Y Ag, novel retinol-binding protein
수용체
Androgen, oestrogen and progesterone receptors
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c testis sertoli cell
세포주 설명
From primary culture of sertoli cell enriched preparations from normal testes of a 11-13 day old BALB/c nu/+ mice. Cells respond to FSH but not LH; Plasminogen activator secretion is stimulated by FSH and also retinoic acid. Note: only distributed frozen.
애플리케이션
Hormone studies
배양 배지
Ham′s F12 + DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:20 to 1:200 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells resuscitated from frozen stock should be split 1:3 at the first passage and thereafter as above.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.