제품명
AV3 (HeLa derivative), 88102402
생물학적 소스
human cervix
포장
tube of 5 μg 88102402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88102402-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human cervix carcinoma
세포주 설명
This cell line was originally derived from normal human amnion. The cells are mainly used for virus studies (susceptible to poliovirus 1). HeLa marker chromosomes and type A G6PD have been detected. This cell line was found to be indistinguishable from HeLa by STR PCR DNA profiling. Therefore, the cell line must be considered to be derived from HeLa.
애플리케이션
Virus studies: poliovirus 1
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
배양 배지
EMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.