주요 문서
BW5147.G.1.4.OUAR.1
88100507, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
BW5147.G.1.4.OUAR.1, 88100507
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 88100507-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88100507-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse AKR/J T cell lymphoma
세포주 설명
This line is a mutant sub-line of BW5147 which was derived from an AKR/J mouse lymphoma. The cells are resistant to 100βM thioguanine and 1mM ouabain. The cells can be used to produce T-cell hybrids.
애플리케이션
Resistance and hybridisation studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) or 5% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)