주요 문서
IEC 6
88071401, rat intestine, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
IEC 6, 88071401
생물학적 소스
rat intestine
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat small intestine epithelial
세포주 설명
Normal rat small intestine epithelial cells which synthesise fibronectin and collagen. Growth is inhibited by cortisol. Cells possess cell surface antigens specific for intestinal epithelial cells in vivo. Capable of at least 10 population doublings.
애플리케이션
Small bowel biology
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 0.1 IU/ml Insulin + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)