주요 문서
HUT-78
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88041901, human blood, Lymphoblast
동의어(들):
HuT78 Cells, NCI-H78 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 88041901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88041901-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Interleukin 2 (IL-2)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human T cell lymphoma
세포주 설명
Derived from peripheral blood of a 50 year old male patient with Sezary syndrome. Cells exhibit the features of a mature T cell line with inducer/helper phenotype. Biologically active IL-2 can be eluted from the cell surface.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)