생물학적 소스
African green monkey kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Monkey African green kidney, SV40 transformed
세포주 설명
Derived from CV-1 simian cells transformed by origin-defective mutant of SV40 which codes for wildtype T Ag. Possible host for propagation of pure populations of recombinant SV40 virus. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
애플리케이션
COS-1 cell line has been used to test the toxicity of various concentrations of iron oxide nanoparticles (for use in medical diagnostics). It has also been used to study the interaction of nanoparticles with their cellular targets.
Virus replication studies: SV40
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. In order to prevent syncitia formation, do not allow cells become confluent.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.