주요 문서
CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
CRI-D2, 88031605
생물학적 소스
rat pancreas
포장
tube of 5 μg 88031605-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031605-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Insulin and glucagon
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat NEDH islet tumour
세포주 설명
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Passage every 3-4 days.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.