생물학적 소스
rat intestine
포장
tube of 5 μg 88011801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88011801-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Normal rat ileum
세포주 설명
Derived from normal epithelial cells of the rat ileum. Cells should undergo at least 20 population doublings. The line was established using the same techniques as for IEC6 (Sigma Catalogue number. 88071401). IEC 18 cells grow in small islands and do not reach confluency.
애플리케이션
Small bowel biology
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.