주요 문서
P1.HTR.TK-
87121103, mouse breast, Mastocytoma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
P1.HTR.TK-, 87121103
생물학적 소스
mouse breast
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Mastocytoma
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse DBA/2 mastocytoma
세포주 설명
Derived from the mouse mastocytoma P815 after serial cycles of transfection with a plasmid carrying a TK gene. BUdR is necessary in the growth media to avoid revertants.
애플리케이션
Genetic, transfection and tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C. Media change twice a week.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.