주요 문서
C32
87090201, human skin, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
C32, 87090201
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 87090201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87090201-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 45
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human amelanotic melanoma
세포주 설명
C32 belongs to the C32r type cultures with the marker M2r substituting the original ring marker M2R. Tumours can be produced in nude mice after 1-2 months (1,000,000 cells injected).
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)