생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
골수종
Y3Ag1.2.3
반응성
Anti-L3T4, mouse
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 설명
The antibody is directed against the A epitope of the mouse L3T4 T cell antigen, the murine equivalent of CD4. Has been used in in vivo depleting and flow cytometry studies. Cambridge Enterprise Reference number AB16: www.enterprise.cam.ac.uk.
면역원
CBA mouse thymocytes
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 0.05 mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 20% Fetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml. 5% CO2; 37 °C. Saturation density 9 x 105/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.