주요 문서
COLO 668
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung (brain metastasis)
포장
tube of 5 μg 87061209-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061209-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46
형태학
Round & Refractile
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung oat cell carcinoma
세포주 설명
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)