주요 문서
COLO 320DM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061205, human colon, Round & Refractile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human colon
포장
tube of 5 μg 87061205-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061205-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Hyperdiploid, modal no. 53
형태학
Round & Refractile
제품
Serotonin, epinephrine, NPP, Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and PTH
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
Isolated from a moderately undifferentiated adenocarcinoma from the sigmoid colon of a 55 year old Caucasian female. The cells have double minute (DM) chromosomes.
애플리케이션
Hormone studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. may semi-adhere to culture flask.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)