생물학적 소스
rat kidney
포장
tube of 5 μg 87061001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061001-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Growth factors
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Normal rat kidney, Kirsten MSV transformed
세포주 설명
Derived from normal rat kidney transformed by Kirsten sarcoma virus. Cells do not produce virus but carry the virus genome. In serum free medium the cell line produces growth factors capable of stimulating quiescent cells to grow in monolayers or in soft agar.
애플리케이션
Transformation, growth factors and virus studies: Kirsten MSV
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.