제품명
LS174T, 87060401
생물학적 소스
human colon
포장
tube of 5 μg 87060401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87060401-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 45 (2n
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian colon adenocarcinoma
세포주 설명
A trypsinised variant of LS180 (Sigma Catalogue number. 87021202), both lines being derived from a 58 year old female with Dukes type B adenocarcinoma of the colon. The cells have microvilli and intracytoplasmic vacuoles. The cells are tumorigenic in nude mice.
애플리케이션
LS174T is part of the three-dimensional (3D) heterotypic spheroid model developed to assess cancer immunotherapy agents in vitro. It has been used to study the interaction of enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) with the intestinal mucus layer produced by LS174T cells.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C May take up to 7 days for cells to attach. Cells grow in islands and tend to pile on top of each other. Some cells ma
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.