주요 문서
LoVo Cell Line human
87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
동의어(들):
LoVo Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
LoVo Cell Line human, 87060101, from human colon(supraclavicular lymph node metastasis)
생물학적 소스
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 49, (2n=46)
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colon adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from a metastatic tumour in the left supraclavicular region of a 56 year old male with adenocarcinoma of the colon. The cells produce carcino embryonic antigen (CEA).
애플리케이션
Human LoVo cell line is part of the three-dimensional (3D) heterotypic spheroid model developed to assess cancer immunotherapy agents in vitro. It has been used to test the in vitro cytotoxic property and anti-proliferative property of C. lechleri stem bark essential oil.
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
배양 배지
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.