주요 문서
ARL-6
87050701, rat liver, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
ARL-6, 87050701
생물학적 소스
rat liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Wistar liver hepatoma
세포주 설명
Derived from the liver of a Wistar rat. Useful in quantitative carcinogenesis studies. Inoculation into new born rats is more sensitive than nude mice for detection of tumorigenicity of rat liver lines.
애플리케이션
Carcinogenesis and tumourigenicity studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cells 1:3 to 1:6 i.e. 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)