주요 문서
Detroit 562
87042205, human pharynx, Heteroploid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
Detroit 562, 87042205
생물학적 소스
human pharynx
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Heteroploid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian pharynx carcinoma
세포주 설명
Derived from pleural fluid of an adult female with primary carcinoma of the pharynx. The cells have the type B glucose-6-phosphate dehydrogenase.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 16
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)