주요 문서
MPK
87032604, mini pig kidney, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
MPK, 87032604
생물학적 소스
mini pig kidney
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 38, diploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Minipig kidney
세포주 설명
Established from the kidney of a 118 day old foetal minipig. The cells are susceptible to some arboviruses and leptospiras and highly refractory to Chlamydia spp. and meningopneumonitis.
애플리케이션
Virus studies: arboviruses
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)