주요 문서
NG115-401L
87032003
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Glial
제품
IR-substance P-like material
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
세포주 설명
A somatic hybrid derived by the hybridisation of the clonal mouse neuroblastoma N115TG-2 and the clonal rat glioma C6BV-1. The cells produce significant amounts of IR-substance P-like material.
애플리케이션
Hybridisation and fusion partner studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)