주요 문서
TK6TGR
87020507, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human blood
성장 모드:
Suspension
핵형:
Not specified
형태학:
Lymphoblast
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
TK6TGR, 87020507
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lymphoblast
세포주 설명
Derived from the human lymphoblast TK6, which is heterozygous for TK. The parent line was exposed to 20ug/ml thioguanine which produced a thioguanine resistant sub-population. The cells can be used as a fusion partner.
애플리케이션
Fusion partner
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)