주요 문서
EL4.NOB-1
87020408, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
mouse blood
성장 모드:
Suspension
핵형:
Not specified
형태학:
Lymphoblast
제품:
Not specified
수용체:
Interleukin 1 (IL-1)
관련 질환(들):
cancer
제품명
EL4.NOB-1, 87020408
생물학적 소스
mouse blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Interleukin 1 (IL-1)
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
세포주 설명
Derived from EL4.BU.OU6. The cells were selected for a high level of IL-1 receptors.
애플리케이션
Resistance and hormone studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)