제품명
V79-HG04, 87020406
생물학적 소스
hamster lung
성장 모드
Adherent
핵형
Aneuploid
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Chinese embyro lung fibroblast transformed
세포주 설명
A spontaneously transformed cell line of a primary culture derived from embryonic lung fibroblasts of a Chinese hamster. Thioguanine resistant, HAT sensitive, high cloning efficiency in soft agar and used for HPRT- genotyping selection in HAT.
애플리케이션
Cell fusion studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.