주요 문서
3T6 Swiss Albino
86120801, mouse embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
3T6 Swiss Albino, 86120801
생물학적 소스
mouse embryo
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 40
형태학
Fibroblast
제품
Collagen and hyaluronic acid
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
일반 설명
Product has lost contact inhibition
세포주 기원
Mouse Swiss Albino embryo fibroblast
세포주 설명
Derived from Swiss mouse embryos this cell line secretes collagen and hyaluronic acid. Unlike 3T3, the 3T6 line is not contact inhibited.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.